Läs mer
Fisherbrand™ Frys Slide Box
Produktkod. 11730594 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Frys Slide Box
Produktkod.
11730594 Frys Slide Box
1 options
Produktkod. 11730594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 SEK
    188.53 SEK / Paket med 1
    Save 42.47 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaring och transport av 3 x 1 tum. (75 x 25 mm) diabilder. Freezer Slide Box är tillverkad av polykarbonat och tål temperaturer så låga som -80 °C.
Förvara i ultralåga temperaturer med tillförsikt
  • Passar temperaturområden ner till -80 °c.
  • Slitstark polykarbonatkonstruktion med spänne i rostfritt stål
  • Temperaturbeständigt skumfoder
  • Enhetliga, räfflade glidspår separerar sliderna för att förhindra glidkontakt
  • Numrerat identifikationsblad och slitsar för enkel plåthämtning
  • Rymmer 100 standard 25 x 75 mm eller 3 x 1 tums diabilder
  • Stapelbar och autoklaverbar
Specifikationer
Typ Skjutförvaringslåda
Glidkapacitet 100
Färg Lila
Enheten håller Bilder
För användning med (applikation) Förvaring och transport
Höjd (engelska) 6,88 tum.
Höjd (metrisk) 17.5 cm
Längd (engelska) 1,33 tum
Längd (metrisk) 3.4 cm
Material Polykarbonat, rostfritt stål
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 8,18 tum.
Bredd (metrisk) 20.8 cm