Läs mer
Wesbart™ Frysförvaringsfack
Mått (L x B x H):
133 x 133 mm
540 x 136 x 34 mm
555 x 136 x 13 mm
555 x 136 x 34 mm
555 x 136 x 75 mm
555 x 137 x 13 mm
585 x 154 x 13 mm
630 x 620 x 35 mm
675 x 133 x 60 mm
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vanligt förvaringsfack |
| Material | Ange anodiserad aluminium eller rostfritt stål |
| Mått (L x B x H) | 555 x 136 x 13 mm |
| Längd (metrisk) | 555 mm |
| Bredd (metrisk) | 136 mm |
| Höjd (metrisk) | 13 mm |