Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter
Product Code. 17821749 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Mått (L x B):
0,375 x 1,25 tum.
0,6 x 1,8 tum
1,65 x 0,5 tum
2,2 x 1,5 tum.
3,75 x 1,5 tum.
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
För användning med (utrustning):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mått (L x B) För användning med (utrustning)
17821749 0,375 x 1,25 tum. BMP51;BMP53;M511;M510
17980730 0,6 x 1,8 tum BMP41, BMP51, M511
17821779 44,45 mm (B) x 25,40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510
17960730 1,65 x 0,5 tum BMP41, BMP51, M511
17861719 2,2 x 1,5 tum. BMP51;BMP53;M511;M510
17841799 3,75 x 1,5 tum. BMP51;BMP53;M511;M510
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 17821749 Supplier Brady™ Supplier No. 170889
I lager
Add to basket
Add to basket
Markera säkert plana labbytor i flytande kväve eller frysmiljöer med det hållbara etikettmaterialet B-490 polyester. Skriv enkelt ut nästan var som helst med en Brady™ handhållen etikettskrivare.
  • Designad för laboratorieanvändning på glas- och polypropenflaskor, centrifuger, provrör, sugrör och objektglas
  • Tål lösningsmedel, fläckar och extrema temperaturer, inklusive lagring i flytande kväve
  • Tillverkad med ett permanent akryllim för användning på plana frusna ytor eller lindning runt rör och flaskor med en 1/8 tums överlappning
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 360 Etiketter/Låda
Kvantitet 360
Storlek (metrisk) 31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -320 °F till 266 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +130° C
Tjocklek (engelska) 0,0026 tum
Tjocklek (metrisk) 0.065 mm
Mått (L x B) 0,375 x 1,25 tum.
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1,25 tum
Bredd (metrisk) 31.75 mm
Höjd (engelska) 0,375 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M5-112-490