Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter
Beskrivning
- Designad för laboratorieanvändning på glas- och polypropenflaskor, centrifuger, provrör, sugrör och objektglas
- Tål lösningsmedel, fläckar och extrema temperaturer, inklusive lagring i flytande kväve
- Tillverkad med ett permanent akryllim för användning på plana frusna ytor eller lindning runt rör och flaskor med en 1/8 tums överlappning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Produkttyp | Säkerhetsetikett |
| För användning med (applikation) | Laboratoriemärkning |
| För användning med (utrustning) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -196 °C |
| Antal per förpackning | 140 Label(s) / Box |
| Visa mer |