Beskrivning
- Designad för laboratorieanvändning på glas- och polypropenflaskor, centrifuger, provrör, sugrör och objektglas
- Tål lösningsmedel, fläckar och extrema temperaturer, inklusive lagring i flytande kväve
- Tillverkad med ett permanent akryllim för användning på plana frusna ytor eller lindning runt rör och flaskor med en 1/8 tums överlappning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Laboratoriemärkning |
| Visa mer |