Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter
Mått (LxB):
0,375 x 1,25 tum.
0,6 x 1,8 tum.
1,65 x 0,5 tum.
2,2 x 1,5 tum.
3,75 x 1,5 tum.
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
För användning med (utrustning):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Description
- Designad för laboratorieanvändning på glas- och polypropenflaskor, centrifuger, provrör, sugrör och objektglas
- Tål lösningsmedel, fläckar och extrema temperaturer, inklusive lagring i flytande kväve
- Tillverkad med ett permanent akryllim för användning på plana frusna ytor eller lindning runt rör och flaskor med en 1/8 tums överlappning
Spécification
Spécification
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Etiketter |
| För användning med (applikation) | Laboratoriemärkning |
| För användning med (utrustning) | BMP41, BMP51, M511 |
| Kvantitet | 180 Labels/Cartridge |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction