Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter
Mått (LxB):
0,375 x 1,25 tum.
0,6 x 1,8 tum.
1,65 x 0,5 tum.
2,2 x 1,5 tum.
3,75 x 1,5 tum.
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
För användning med (utrustning):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Beskrivning
- Designad för laboratorieanvändning på glas- och polypropenflaskor, centrifuger, provrör, sugrör och objektglas
- Tål lösningsmedel, fläckar och extrema temperaturer, inklusive lagring i flytande kväve
- Tillverkad med ett permanent akryllim för användning på plana frusna ytor eller lindning runt rör och flaskor med en 1/8 tums överlappning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Produkttyp | Säkerhetsetikett |
| För användning med (applikation) | Laboratoriemärkning |
| För användning med (utrustning) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -196 °C |
| Antal per förpackning | 360 Etiketter/Låda |
| Visa mer |