Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Kryogen Laboratorieetiketter i matt polyester för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17868264
Change view
Mått (LxB):
0,375 x 1,25 tum
0,6 x 1,625 tum.
1 x 1,9 tum.
1,65 x 0,5 tum.
1,75 x 1 tum.
1,8 x 0,6 tum.
2,2 x 1,5 tum
3,875 x 1,5 tum.
Höjd (metrisk):
9,53 mm
15,24 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
45,72 mm
55,88 mm
98,43 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Höjd (metrisk)
17868264 1,65 x 0,5 tum. 41,91 mm
17838124 0,375 x 1,25 tum 9,53 mm
17878164 0,6 x 1,625 tum. 15,24 mm
17851689 1 x 1,9 tum. 25,4 mm
17898184 1,75 x 1 tum. 44,45 mm
17848474 1,8 x 0,6 tum. 45,72 mm
17878144 2,2 x 1,5 tum 55,88 mm
17828454 3,875 x 1,5 tum. 98,43 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17868264 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174081
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbara polyestermarkörer är designade för användning i laboratorieidentifieringstillämpningar som injektionsflaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • B-490-etiketter kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve när de lindas runt sig själv med minst 1/8 tum.
  • Bra tryckbeständighet mot fläckar, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid hög/låg temperatur på -196 °C till 100 °C (-320 °F till 212 °F)
  • RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM G 155
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +266 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0026 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.065 mm
Mått (LxB) 1,65 x 0,5 tum.
Längd (engelska) 1,65 tum
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Höjd (metrisk) 41,91 mm
Alternativt artikelnummer M6-124-490