Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Kryogen Laboratorieetiketter i matt polyester för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17898184 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,375 x 1,25 tum
0,6 x 1,625 tum
1 x 1,9 tum
1,65 x 0,5 tum
1,75 x 1 tum
1,8 x 0,6 tum
2,2 x 1,5 tum
3,875 x 1,5 tum
Höjd (metrisk):
9,53 mm
15,24 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
45,72 mm
55,88 mm
98,43 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Höjd (metrisk)
17898184 1,75 x 1 tum 44,45 mm
17838124 0,375 x 1,25 tum 9,53 mm
17878164 0,6 x 1,625 tum 15,24 mm
17851689 1 x 1,9 tum 25,4 mm
17868264 1,65 x 0,5 tum 41,91 mm
17848474 1,8 x 0,6 tum 45,72 mm
17878144 2,2 x 1,5 tum 55,88 mm
17828454 3,875 x 1,5 tum 98,43 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17898184 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 174094
Beräknad leverans: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Hållbara polyestermarkörer är designade för användning i laboratorieidentifieringstillämpningar som injektionsflaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • B-490-etiketter kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve när de lindas runt sig själv med minst 1/8 tum.
  • Bra tryckbeständighet mot fläckar, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid hög/låg temperatur på -196 °C till 100 °C (-320 °F till 212 °F)
  • RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC
Spécification
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM G 155
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +266 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0026 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.065 mm
Mått (L x B) 1,75 x 1 tum
Längd (engelska) 1,75 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 44,45 mm
Alternativt artikelnummer M6-203-490
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.