Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Polyesterautoklav och kryogenetiketter för M710
Produktkod. 17818024 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
12,7 x 25,4 mm
15,24 x 41,28 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 48,26 mm
9,53 x 25,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Rektangel med cirkel
Tjocklek (metrisk):
0,065 mm
0,081 mm
Certifikat och efterlevnad:
ASTM D 1000
ASTM D 1000, ASTM G 155
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Form Tjocklek (metrisk) Certifikat och efterlevnad
17818024 15,24 x 41,28 mm Rektangel 0,065 mm ASTM D 1000, ASTM G 155
17857934 9,53 x 25,4 mm Rektangel 0,081 mm ASTM D 1000
17837934 12,7 x 25,4 mm Rektangel 0,081 mm ASTM D 1000
17827984 12,7 x 25,4 mm Rektangel med cirkel 0,081 mm ASTM D 1000
17828094 25,4 x 25,4 mm Fyrkantig 0,081 mm ASTM D 1000
17817944 25,4 x 48,26 mm Rektangel 0,081 mm ASTM D 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17818024 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 311990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1879.96 SEK
    1471.72 SEK / Paket med 500
    Save 408.24 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
FreezerBondz™ Etikettskrivare Etiketter för användning med Brady™ Skrivare M710.
  • Kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve
  • Bra tryckfläckningsbeständighet, lösningsmedelsbeständighet
  • Hög/låg temperatur prestandaområde på -196 C °till +100 °C
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM G 155
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Kryogenisk etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +266 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0026 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,065 mm
Mått (L x B) 15,24 x 41,28 mm
Längd (engelska) 0,6 tum
Bredd (engelska) 1,63 tum.
Bredd (metrisk) 41.28 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 41.28 mm
Alternativt artikelnummer M7-76-490