Beskrivning
- Kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve
- Bra tryckfläckningsbeständighet, lösningsmedelsbeständighet
- Hög/låg temperatur prestandaområde på -196 C °till +100 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000 |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Kryogenisk etikett |
| Visa mer |