Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Polyesterautoklav och kryogenetiketter för M710
Produktkod. p-7250990
Mått (LxB):
12,7 x 25,4 mm
15,24 x 41,28 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 48,26 mm
9,53 x 25,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Rektangel med cirkel
Tjocklek (metrisk):
0,065 mm
0,081 mm
Certifikat och efterlevnad:
ASTM D 1000
ASTM D 1000, ASTM G 155
Produktkod. 17857934
Brand: Brady™ 311981
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
FreezerBondz™ Etikettskrivare Etiketter för användning med Brady™ Skrivare M710.
  • Kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve
  • Bra tryckfläckningsbeständighet, lösningsmedelsbeständighet
  • Hög/låg temperatur prestandaområde på -196 C °till +100 °C
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Kryogen etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196° C till 110° C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,081 mm
Mått (LxB) 9,53 x 25,4 mm
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M7-16-492