Läs mer
Brady™ FREEZERBONDZ™ Polyesteretiketter
Produktkod. 15180143
Change view
Storlek (metrisk):
12,7 mm dia.
48,3 B x 25,4 mm H
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) unitSize
15180143 12,7 mm dia. Varje
15159452 48,3 B x 25,4 mm H Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15180143 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 142940
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i laboratorieidentifieringstillämpningar såsom injektionsflaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas.
  • Polyester
  • Appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve
  • Ger utmärkt motståndskraft mot trycksmuts, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid låga temperaturer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2002/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2011/65/EU
Beskrivning FreezerBondz Etiketter för BBP33-skrivaren
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Märka
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) För laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BBP ™33
Horisontell upprepning (metrisk) 15.24 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196°C
Antal per förpackning 100/Pk.
Kvantitet 2500/Pk.
Form Rectangle with Circle
Storlek (metrisk) 12,7 mm dia.
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -320°F to +266°F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0.0026 in.
Tjocklek (metrisk) 0.013 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.88 mm
Mått (L x B) 12.7 x 12.7 mm
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (metrisk) 36.5 mm
Diameter (engelska) 0.5 in.
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Alternativt artikelnummer B33-144-490