Läs mer
Brady™ FREEZERBONDZ™ Polyester Printer Labels
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | BMP71 FreezerBondz Label Printer Labels |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Material | Polyester |
| För användning med (applikation) | Freezer, Liquid Nitrogen, Hot Water Bath (100°C) |
| Etiketter per rad | 1 |
| Kvantitet | 500/Pk. |
| Form | Rectangle |
| Temperaturområde (metriskt) | -196°C to +130°C |
| Visa mer |