Läs mer
Brady™ FreezerBondz Cirkulära etiketter för termisk överföringsskrivare
Produktkod. 10013164 Handla allt Brady Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,9 cm
9,53 mm
1,1 cm
12,7 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10013164 0,9 cm 1 rulle
11899574 9,53 mm 1 rulle
11810885 12,7 mm 1 rulle
10082003 1,1 cm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10013164 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805919
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4655.79 SEK
    4460.51 SEK / 1 rullar
    Save 195.28 SEK
    4% Av
I lager
Tillverkad av slitstark Freezerbondz™ Polyester (B-492). FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar som injektionsflaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • B-490-etiketter kan appliceras på frusna ytor, inklusive glas och polypropen som lagras i flytande kväve
  • Mattvitt polyestermaterial har ett permanent akryllim och är termiskt överförbart att skriva ut
  • Bra motstånd mot smutsar från utskrifter, lösningsmedel och hög/låg temperaturprestanda på -320 till 212° °F (-196 till 100° °C)
  • RoHS i enlighet med 2005/618/EG:s MCV-ändring av RoHS-direktiv 2002/95/EG
Specifikationer
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Termisk överföringsskrivaretikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
Horisontell upprepning (metrisk) 27.94 mm
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-181-492-3
Antal per förpackning 3000 set / rull
Kvantitet 3000/Pk.
Form Rektangel med rundade hörn
Storlek 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelska) -320 °F till 266 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum
Tjocklek (metrisk) 0.020 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (L x B) 0,375 x 1 tum
Längd (engelska) 0,5 tum
Längd (metrisk) 30 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1,2 cm
Diameter (engelska) 0,37 tum.
Diameter (metrisk) 0,9 cm
Alternativt artikelnummer THT-181-492-3