Läs mer
Brady™ FREEZERBONDZ™ Etiketter för termoöverföringsskrivare av polyester
Produktkod. 10082003
Bredd (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
25,4 mm
Höjd (metrisk):
9,53 mm
1,2 cm
12,70 mm
Diameter (metrisk):
0,9 cm
9,53 mm
1,1 cm
12,7 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 10082003
Brand: Brady™ 805920
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slitstark Freezerbondz™ Polyester (B-492). FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar som injektionsflaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • B-490-etiketter kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve
  • Mattvitt polyestermaterial har ett permanent akryllim och kan tryckas med termotransfer
  • Bra smutsmotstånd, lösningsmedelsbeständighet och hög lågtemperaturprestanda /på -320 till 212° F (-196 till 100° C)
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC
Specifikationer
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BradyPrinter i5100, i7100 och PR Plus Series Etikettskrivare, IP™ Serieskrivare, THT 76 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 27.94 mm
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-182-492-3
Antal per förpackning 3000 Sets / Roll
Kvantitet 3000/Pk.
Form Rektangel med rundade hörn
Storlek 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 11.18 mm (Dia)
Temperaturområde (engelska) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.0032 in.
Tjocklek (metrisk) 0.020 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (LxB) 0,44 x 1 tum.
Längd (engelska) 0.5 in.
Längd (metrisk) 30 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1,2 cm
Diameter (engelska) 0.44 in.
Diameter (metrisk) 1,1 cm
Alternativt artikelnummer THT-182-492-3