Läs mer
Brady™ FreezerBondz Cirkulära etiketter för termisk överföringsskrivare
Produktkod. 11899574 Handla allt Brady Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,9 cm
9,53 mm
1,1 cm
12,7 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11899574 9,53 mm 1 rulle
11810885 12,7 mm 1 rulle
10013164 0,9 cm 1 rulle
10082003 1,1 cm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11899574 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805916
I lager
Tillverkad av slitstark Freezerbondz™ Polyester (B-492). FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar som injektionsflaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • B-490-etiketter kan appliceras på frusna ytor, inklusive glas och polypropen som lagras i flytande kväve
  • Mattvitt polyestermaterial har ett permanent akryllim och är termiskt överförbart att skriva ut
  • Bra motstånd mot smutsar från utskrifter, lösningsmedel och hög/låg temperaturprestanda på -320 till 212° °F (-196 till 100° °C)
  • RoHS i enlighet med 2005/618/EG:s MCV-ändring av RoHS-direktiv 2002/95/EG
Specifikationer
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Termisk överföringsskrivaretikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500
Horisontell upprepning (metrisk) 12.06 mm
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-143-492-3
Antal per förpackning 3000 Etikett(er) / Roll
Kvantitet 3000/Pk.
Form Rund
Storlek 9,53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelska) -320 °F till 266 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum
Tjocklek (metrisk) 0.020 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.70 mm
Mått (L x B) 9,53 mm (dia)
Längd (engelska) 0,4 tum
Längd (metrisk) 30 m
Bredd (engelska) 0,4 tum
Bredd (metrisk) 9,53 mm
Höjd (metrisk) 9,53 mm
Diameter (engelska) 0,375 tum
Diameter (metrisk) 9,53 mm
Alternativt artikelnummer THT-143-492-3