Läs mer
Brady™ FREEZERBONDZ™ Etiketter för termoöverföringsskrivare av polyester
Produktkod. p-8001048
Bredd (metrisk):
9,53 mm
12,70 mm
25,4 mm
Höjd (metrisk):
9,53 mm
1,2 cm
12,70 mm
Diameter (metrisk):
0,9 cm
9,53 mm
1,1 cm
12,7 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11899574
Brand: Brady™ 805916
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slitstark Freezerbondz™ Polyester (B-492). FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar som injektionsflaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • B-490-etiketter kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve
  • Mattvitt polyestermaterial har ett permanent akryllim och kan tryckas med termotransfer
  • Bra smutsmotstånd, lösningsmedelsbeständighet och hög lågtemperaturprestanda /på -320 till 212° F (-196 till 100° C)
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC
Specifikationer
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation
För användning med (utrustning) BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus-serien, IP™ Serie, THT 76 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 12.06 mm
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-143-492-3
Antal per förpackning 3000 Label(s) / Roll
Kvantitet 3000/Pk.
Form Rund
Storlek 9.53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelska) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metriskt) -196° C till 110° C
Tjocklek (engelska) 0.0032 in.
Tjocklek (metrisk) 0.020 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.70 mm
Mått (LxB) 9,53 mm (dia)
Längd (engelska) 0.4 in.
Längd (metrisk) 30 m
Bredd (engelska) 0.4 in.
Bredd (metrisk) 9,53 mm
Höjd (metrisk) 9,53 mm
Diameter (engelska) 0,375 tum
Diameter (metrisk) 9,53 mm
Alternativt artikelnummer THT-143-492-3