Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter för 1 tum. Små kärnskrivare
Produktkod. 11357803 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (engelska):
1,25 tum.
1,625 tum.
1,9 tum.
2,2 tum
3,75 tum
Höjd (engelska):
0,375 tum
0,6 tum
1 tum
1,5 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Höjd (engelska) Förpackningsstorlek
11357803 1,9 tum. 0,6 tum -
15173835 1,25 tum. 0,375 tum 1 rulle
15348837 1,625 tum. 0,375 tum 1 rulle
15378577 2,2 tum 1 tum 1 rulle
15379370 3,75 tum 1,5 tum 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11357803 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 114202
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Markera laboratorieprover säkert på släta plana ytor i utmanande miljöer som flytande kväve och frysar med B-490 FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter.
  • Freezerbondz Etiketter kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve.
  • De har god motståndskraft mot tryckfläckar, lösningsmedelsbeständighet och bra prestanda vid hög och låg temperatur.
  • Specialiserad— Aggressiva självhäftande etiketter är konstruerade för ett brett utbud av labb-ID-applikationer på plana ytor, inklusive kryogena förvaringslådor.
  • Hållbar— Etiketter tål lösningsmedel, fläckar, flytande kväve, frysapplikationer och ett hög/låg temperaturområde på -320 °F till 212 F (-°196 C °till 100 °C).
  • Lim— Permanent akryllim för tätt bindning till glas, rostfritt stål och koppar, eller lindning runt rör och flaskor med en 1/8 tums överlappning.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polyester (B-490)
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Termisk överföringsskrivaretikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Centrifugerör, Eppendorf rör, PCR-rör, flaska, röridentifiering
För användning med (utrustning) BBP11, 1244 Series och 1344 Series skrivare
Inkluderar Rull med 1500 etiketter
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1500:-/rulle
Form Rektangel
Storlek (engelska) 1,9 x 1 tum. (B x H)
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +266 °F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +130 °C
Tjocklek (engelska) 2,6 mil
Tjocklek (metrisk) 0.065 mm
Mått (L x B) 25.40 x 48.26 mm
Bredd (engelska) 1,9 tum.
Bredd (metrisk) 48.26 mm
Höjd (engelska) 0,6 tum
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Alternativt artikelnummer THT-156-490-1.5-SC