Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter för 1 tum. Små kärnskrivare
Produktkod. 15173835
Bredd (engelska):
1,25 tum.
1,625 tum.
1,9 tum.
2,2 tum
3,75 tum
Höjd (engelska):
0,375 tum
0,6 tum
1 tum
1,5 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 15173835
Brand: Brady™ undefined
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Markera laboratorieprover säkert på släta plana ytor i utmanande miljöer som flytande kväve och frysar med B-490 FreezerBondz™ Kryogena matte polyesteretiketter.
  • Freezerbondz Etiketter kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve.
  • De har god motståndskraft mot tryckfläckar, lösningsmedelsbeständighet och bra prestanda vid hög och låg temperatur.
  • Specialiserad— Aggressiva självhäftande etiketter är konstruerade för ett brett utbud av labb-ID-applikationer på plana ytor, inklusive kryogena förvaringslådor.
  • Hållbar— Etiketter tål lösningsmedel, fläckar, flytande kväve, frysapplikationer och ett hög/låg temperaturområde på -320 °F till 212 F (-°196 C °till 100 °C).
  • Lim— Permanent akryllim för tätt bindning till glas, rostfritt stål och koppar, eller lindning runt rör och flaskor med en 1/8 tums överlappning.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polyester (B-490)
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Centrifugerör, Eppendorf rör, PCR-rör, flaska, röridentifiering
För användning med (utrustning) BBP11, 1244 Series och 1344 Series skrivare
Inkluderar Rull med 1500 etiketter
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1500:-/rulle
Form Rektangel
Storlek (engelska) 1,25 x 0,375 tum. (B x H)
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +266 °F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +130 °C
Tjocklek (engelska) 2,6 mil
Tjocklek (metrisk) 0.065 mm
Mått (LxB) 9.53 x 31.75 mm
Bredd (engelska) 1,25 tum.
Bredd (metrisk) 31.75 mm
Höjd (engelska) 0,375 tum
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer THT-154-490-1.5-SC