Läs mer
Brady™ Freezerbondz™ Thermal Transfer Printer Etiketter - 1 tum. Kärna, polyester (B-492)
Descripción
- Tillverkad av Freezerbondz II Polyester (B-492) med permanent akryllim
- Erbjud smutsmotstånd och lösningsmedelsbeständighet när det används med R6400-band
- Används i laboratoriemiljöer som flytande kväve och autoklavapplikationer
- Etiketter finns på 1 tums kärna, en mindre kärna
- Lägsta servicetemperatur: -321 °F
- Maximal drifttemperatur: 266 °F
Especificaciones
Especificaciones
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyester (B-492) |
| Produkttyp | Etikett för termisk överföringsskrivare |
| För användning med (applikation) | Allmän och industriell identifiering; Laboratorieidentifiering - Flaska, rör och flaska, frysta ytor |
| För användning med (utrustning) | BBP11, 1244 Series och 1344 Series skrivare |
| Form | Rund |
| Tjocklek (engelska) | 0,0032 tum. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?