Läs mer
Brady™ Freezerbondz™ Thermal Transfer Printer Etiketter - 1 tum. Kärna, polyester (B-492)
Produktkod. 30041472
Change view
Diameter (engelska):
0,375 tum
0,5 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) unitSize
30041472 0,5 tum -
15708689 0,375 tum 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30041472 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 114289
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve. Brady™ Freezerbondz™ Thermal Transfer Printer Etiketter erbjuder lågtemperaturprestanda och används ofta för laboratorieapplikationer.
  • Tillverkad av Freezerbondz II Polyester (B-492) med permanent akryllim
  • Erbjud smutsmotstånd och lösningsmedelsbeständighet när det används med R6400-band
  • Används i laboratoriemiljöer som flytande kväve och autoklavapplikationer
  • Etiketter finns på 1 tums kärna, en mindre kärna
  • Lägsta servicetemperatur: -321 °F
  • Maximal drifttemperatur: 266 °F
Specifikationer
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polyester (B-492)
Produkttyp Etikett för termisk överföringsskrivare
För användning med (applikation) Allmän och industriell identifiering; Laboratorieidentifiering - Flaska, rör och flaska, frysta ytor
För användning med (utrustning) BBP11, 1244 Series och 1344 Series skrivare
Form Rund
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum.
Diameter (engelska) 0,5 tum
Alternativt artikelnummer THT-144-492-1.5-SC