Beskrivning
- Specialiserade — Aggressive självhäftande B-492-etiketter FreezerBondz™ är idealiska för böjda, frusna ytor som ampuller, centrifugprover, rör och glas.
- Hållbara — etiketter tål kemikalier, skrubbsår, förvaring i flytande kväve och ett hög/lågt temperaturintervall från -320 °F till 212 °F (-196 °C till 100 °C).
- Självhäftande — permanent akryllim för tät limning på släta, böjda ytor, eller för att linda runt rör och ampuller med en överlappning på 1/8 tum
- Certifieringar — RoHS-kompatibla enligt 2011/65/EU (godkänd 2015/863).
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2011/65/EU |
| Beskrivning | FreezerBondz Thermal Transfer Printer Etiketter |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Laboratorieetikett |
| Visa mer |