Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter
Produktkod. 15148385 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kvantitet:
1500
2500/rulle
3000/rulle
5000/rulle
Mått (L x B):
12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 tum)
25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 tum)
25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 tum)
9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 tum)
Förpackningsstorlek:
1 paket
1 rulle
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15148385 1500 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 tum) 1 rulle
10419473 5000/rulle 12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 tum) 1 paket
11814205 3000/rulle 25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 tum) 1 rulle
11824205 3000/rulle 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 tum) 1 rulle
11588834 2500/rulle 9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 tum) 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15148385 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 114287
I lager
Hållbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markörer är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar som flaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • Specialiserade — Aggressive självhäftande B-492-etiketter FreezerBondz™ är idealiska för böjda, frusna ytor som ampuller, centrifugprover, rör och glas.
  • Hållbara — etiketter tål kemikalier, skrubbsår, förvaring i flytande kväve och ett hög/lågt temperaturintervall från -320 °F till 212 °F (-196 °C till 100 °C).
  • Självhäftande — permanent akryllim för tät limning på släta, böjda ytor, eller för att linda runt rör och ampuller med en överlappning på 1/8 tum
  • Certifieringar — RoHS-kompatibla enligt 2011/65/EU (godkänd 2015/863).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2011/65/EU
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polyester (B-492)
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifiering, R6400-seriens band, termotransferskrivare
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, THT 25 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 25.40 mm
Inkluderar Rull med 1500 etiketter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 1500-etikett(er) / Roll
Kvantitet 1500
Form Rektangel
Storlek (metrisk) 48.3 x 25.4 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -320 °F till 230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 27.94 mm
Mått (L x B) 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 tum)
Längd (engelska) 1 tum
Längd (engelska) Utskrivbart område 1,9 tum.
Bredd (engelska) 1,9 tum
Bredd (metrisk) 48.3 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 1,9 tum.
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Alternativt artikelnummer THT-156-492-1.5-SC
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.