Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter
Produktkod. 17801729
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mått (LxB):
0,375 x 0,375 tum.
0,375 x 0,825 tum.
0,375 x 1,25 tum.
0,5 x 0,5 tum.
0,5 x 1 tum.
12.70 mm (W) x 41.91 mm (H)
22.86 mm (W) x 12.70 mm (H) x 11.18 mm (Dia)
22.86 mm (W) x 25.40 mm (H)
25 ft. x 0.5 in.
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
31.75 mm (W) x 6.35 mm (H)
41.28 mm (W) x 15.24 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
För användning med (utrustning):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
Produktkod. 17801729
missing translation for 'mfr': Brady™ 170898
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk krökta frysta laboratorieytor inklusive rör, flaskor och kryokaner med det ultratunna etikettmaterialet B-492 polyester. Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ handhållen etikettmaskin.
  • Idealisk för laboratorieanvändning på böjda ytor inklusive provrör, flaskor och halmpipetter
  • Tål kemikalier, nötning och extrema temperaturer, inklusive lagring i flytande kväve
  • Tillverkad med ett permanent akryllim för tät limning på släta böjda ytor som glas och polypropen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 200 Sets / Box
Kvantitet 200
Storlek (metrisk) 41.28 mm (W) x 15.24 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelska) -320° F till + 230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196° C till 110° C
Tjocklek (engelska) 0.0032 in
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Mått (LxB) 41.28 mm (W) x 15.24 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1.625 in
Bredd (metrisk) 41.28 mm
Höjd (engelska) 0.6 in
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Höjd (metrisk) 15.24 mm
Diameter (engelska) 0.375 in
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M5-95-492