Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter
Produktkod. 17811749 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,375 x 0,375 tum
0,375 x 0,825 tum
0,375 x 1,25 tum.
0,5 x 0,5 tum
0,5 x 1 tum
12,70 mm (B) x 41,91 mm (H)
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Dia)
22,86 mm (B) x 25,40 mm (H)
25 fot x 0,5 tum
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
31,75 mm (B) x 6,35 mm (H)
41,28 mm (B) x 15,24 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
För användning med (utrustning):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning) Formatera
17811749 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia) BMP51;BMP53;M511;M510 Utstansad
17891799 31,75 mm (B) x 6,35 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Kassett (tejp)
17990730 0,375 x 0,825 tum BMP41, BMP51, M511 Utstansad
17861759 0,375 x 1,25 tum. BMP51;BMP53;M511;M510 Utstansad
17920740 0,5 x 0,5 tum BMP41, BMP51, M511 Utstansad
17891719 22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Dia) BMP51;BMP53;M511;M510 Utstansad
17970730 0,5 x 1 tum BMP41, BMP51, M511 Utstansad
17801729 41,28 mm (B) x 15,24 mm (H) x 9,53 mm (Dia) BMP51;BMP53;M511;M510 Utstansad
17851799 22,86 mm (B) x 25,40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Utstansad
17950730 0,375 x 0,375 tum BMP41, BMP51, M511 Utstansad
17881719 44,45 mm (B) x 25,40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Kassett (tejp)
17861749 12,70 mm (B) x 41,91 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Kassett (tejp)
17980690 25 fot x 0,5 tum BMP41, BMP51, M511 Kontinuerligt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17811749 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170894
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Märk krökta frysta laboratorieytor inklusive rör, flaskor och kryokaner med det ultratunna etikettmaterialet B-492 polyester. Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ handhållen etikettmaskin.
  • Idealisk för laboratorieanvändning på böjda ytor inklusive provrör, flaskor och halmpipetter
  • Tål kemikalier, nötning och extrema temperaturer, inklusive lagring i flytande kväve
  • Tillverkad med ett permanent akryllim för tät limning på släta böjda ytor som glas och polypropen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 240 Sets / Box
Kvantitet 240
Storlek (metrisk) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelska) -320° F till + 230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.0032 in
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Mått (L x B) 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 0.5 in
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12.70 mm
Diameter (engelska) 0.375 in
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M5-120-492