Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter
Produktkod. 17881719
Change view
Mått (L x B):
0,375 x 1,25 tum.
0,5 x 0,5 tum.
12,70 mm (B) x 41,91 mm (H)
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Diameter)
25 fot x 0,5 tum
31,75 mm (B) x 6,35 mm (H)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
För användning med (utrustning):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning) Formatera
17881719 44,45 mm (B) x 25,40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Kassett (tejp)
17891799 31,75 mm (B) x 6,35 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Kassett (tejp)
17861759 0,375 x 1,25 tum. BMP51;BMP53;M511;M510 Utstansad
17920740 0,5 x 0,5 tum. BMP41, BMP51, M511 Utstansad
17891719 22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Diameter) BMP51;BMP53;M511;M510 Utstansad
17861749 12,70 mm (B) x 41,91 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Kassett (tejp)
17980690 25 fot x 0,5 tum BMP41, BMP51, M511 Kontinuerligt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17881719 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170901
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk krökta frysta laboratorieytor inklusive rör, flaskor och kryokaner med det ultratunna etikettmaterialet B-492 polyester. Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ handhållen etikettmaskin.
  • Idealisk för laboratorieanvändning på böjda ytor inklusive provrör, flaskor och halmpipetter
  • Tål kemikalier, nötning och extrema temperaturer, inklusive lagring i flytande kväve
  • Tillverkad med ett permanent akryllim för tät limning på släta böjda ytor som glas och polypropen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) General identification;Laboratory labelling
För användning med (utrustning) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 180 Label(s) / Box
Kvantitet 180 Etiketter/kassett
Storlek (metrisk) 44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -320° F till + 230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196° C till 110° C
Tjocklek (engelska) 0.0032 in
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Mått (L x B) 44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 1.75 in
Bredd (metrisk) 44.45 mm
Höjd (engelska) 1 in
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Alternativt artikelnummer M5-125-492