Beskrivning
- Idealisk för laboratorieanvändning på böjda ytor inklusive provrör, flaskor och halmpipetter
- Tål kemikalier, nötning och extrema temperaturer, inklusive lagring i flytande kväve
- Tillverkad med ett permanent akryllim för tät limning på släta böjda ytor som glas och polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |