Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter
Mått (LxB):
0,375 x 0,375 tum.
0,375 x 0,825 tum.
0,375 x 1,25 tum.
0,5 x 0,5 tum.
0,5 x 1 tum.
12,70 mm (B) x 41,91 mm (H)
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Diameter)
22,86 mm (B) x 25,40 mm (H)
25 fot x 0,5 tum
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
31,75 mm (B) x 6,35 mm (H)
41,28 mm (B) x 15,24 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
För användning med (utrustning):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
Beskrivning
- Idealisk för laboratorieanvändning på böjda ytor inklusive provrör, flaskor och halmpipetter
- Tål kemikalier, nötning och extrema temperaturer, inklusive lagring i flytande kväve
- Tillverkad med ett permanent akryllim för tät limning på släta böjda ytor som glas och polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | General identification;Laboratory labelling |
| Visa mer |