Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter
Produktkod. 17861799 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
1,9 x 1 tum.
25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17861799 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
17871799 1,9 x 1 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17861799 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1674.88 SEK
    1310.96 SEK / Paket med 240
    Save 363.92 SEK
    21% Av
I lager
FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter möjliggör märkning av krökta frusna laboratorieytor inklusive rör, flaskor och kryokaner med det ultratunna polyesteretikettmaterialet B-492.
  • Specialiserad: Idealisk för laboratorieanvändning på krökta ytor inklusive provrör, flaskor och halmpipetter
  • Hållbar: Tål kemikalier, nötning och extrema temperaturer, inklusive lagring i flytande kväve
  • Lim: Tillverkad med ett permanent akryllim för tät limning på släta böjda ytor som glas och polypropen
  • Certifierad: RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • För materialspecifika prestanda och egenskaper, se det tekniska databladet (TDS)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BMP51;BMP53;M511;M510
Inkluderar Sekundär etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Antal per förpackning 240 Sets / Box
Kvantitet 240
Storlek (metrisk) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelska) -320° F till + 230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to 110°C
Tjocklek (engelska) 0.0032 in
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Mått (L x B) 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 0.375 in
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelska) 0.375 in
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M5-118-492