Beskrivning
- Specialiserad: Idealisk för laboratorieanvändning på krökta ytor inklusive provrör, flaskor och halmpipetter
- Hållbar: Tål kemikalier, nötning och extrema temperaturer, inklusive lagring i flytande kväve
- Lim: Tillverkad med ett permanent akryllim för tät limning på släta böjda ytor som glas och polypropen
- Certifierad: RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- För materialspecifika prestanda och egenskaper, se det tekniska databladet (TDS)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Allmän identifiering; Laboratoriemärkning |
| För användning med (utrustning) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
| Visa mer |