Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter för M610, M611 och BMP61
Produktkod. 17898204 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
12,7 x 22,86 mm
Produktkod. Mått (L x B)
17898204 12,7 x 22,86 mm
1 options
Produktkod. 17898204 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1750.00 SEK
    1410.64 SEK / Paket med 500
    Save 339.36 SEK
    19% Av
I lager
FreezerBondz™ Ultratunna kryogena polyesteretiketter för användning med Brady™ Skrivare M610, M611 och BMP61.
  • Hållbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markörer är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar som injektionsflaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas
  • Kan appliceras på frusna ytor, inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve
  • Bra motståndskraft mot smuts på utskrifter, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid hög/låg temperatur på -°196 C till +100 °C (-320 °F till +212 °F)
  • Brady™ autentiska material fungerar sömlöst med Brady™ skrivare för förbättrad skrivar- och materialkommunikation, sömlös mobilappinteraktion och bättre prestanda och tillförlitlighet
  • Ett band krävs för att skriva ut detta material
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Mått (L x B) 12,7 x 22,86 mm
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 0,9 tum.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 22.86 mm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Alternativt artikelnummer M6-117-492