Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna laboratorieetiketter av kryogen polyester för M6/M7-skrivare
Beskrivning
- Kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve
- Bra smutsmotstånd, lösningsmedelsbeständighet och hög/låg temperatur prestandaområde på -196 C °till 100 C (-320 °F °till 212 °F)
- Tillverkad av B-492 polyestermaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000 |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |