Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna laboratorieetiketter av kryogen polyester för M6/M7-skrivare
Produktkod. p-7250877
Change view
Mått (LxB):
0,375 x 0,825 tum.
0,5 x 1 tum.
1 x 0,9 tum.
1 x 1 tum.
1,65 x 0,5 tum.
1,75 x 1 tum.
1,9 x 1 tum
50 fot x 0,5 tum.
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
Höjd (metrisk):
9,53 mm
12,7 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
48,26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Formatera Höjd (metrisk) unitSize
17898214 0,375 x 0,825 tum. Kassett (tejp) 9,53 mm -
17831609 0,5 x 1 tum. Kassett (tejp) 12,7 mm -
17848344 1 x 0,9 tum. Kassett (tejp) 25,4 mm -
17808354 1 x 1 tum. Kassett (tejp) 25,4 mm Paket med 250
17858174 1,65 x 0,5 tum. Utstansad 41,91 mm -
17878444 1,75 x 1 tum. Utstansad 44,45 mm -
17868444 1,9 x 1 tum Utstansad 48,26 mm -
17828394 50 fot x 0,5 tum. Kontinuerligt - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17898214 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174084
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbar Freezerbondz™ polyestermarkörer är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar såsom injektionsflaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • Kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve
  • Bra smutsmotstånd, lösningsmedelsbeständighet och hög/låg temperatur prestandaområde på -196 C °till 100 C (-320 °F °till 212 °F)
  • Tillverkad av B-492 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Mått (LxB) 0,375 x 0,825 tum.
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 0,825 tum.
Bredd (metrisk) 20.96 mm
Höjd (metrisk) 9,53 mm
Alternativt artikelnummer M6-130-492