Läs mer
Brady™ FreezerBondz™ Ultratunna etiketter för laboratorieflaskor av kryogen polyester för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17899164
Change view
Mått (L x B):
0,375 x 0,375 tum.
0,375 x 1 tum.
0,5 x 0,5 tum.
0,5 x 1 tum.
1,625 x 0,6 tum.
Diameter (engelska):
0,375 tum
0,5 tum
Form:
Rektangel
Rektangel med cirkel
Rund
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Diameter (engelska) Form
17899164 0,375 x 0,375 tum. 0,375 tum Rund
17888304 0,5 x 1 tum. 0,375 tum Rektangel
17888234 1,625 x 0,6 tum. 0,375 tum Rektangel
17868364 0,5 x 0,5 tum. 0,5 tum Rund
17828374 0,375 x 1 tum. 0,375 tum Rektangel med cirkel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17899164 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174107
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbar Freezerbondz™ polyestermarkörer är designade för laboratorieidentifieringstillämpningar såsom injektionsflaskor, centrifuger, rör, provrör, sugrör och objektglas.
  • Kan appliceras på frusna ytor inklusive glas och polypropen lagrade i flytande kväve
  • Bra smutsmotstånd, lösningsmedelsbeständighet och hög/låg temperatur prestandaområde på -196 C °till 100 C (-320 °F °till 212 °F)
  • Tillverkad av B-492 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rund
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196° C till 110° C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Mått (L x B) 0,375 x 0,375 tum.
Diameter (engelska) 0,375 tum
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M6-82-492