Läs mer
Labconco™ FreeZone™ 12L -°50 C konsolfrystorkare med stoppbrickstork, 230V modeller
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Beskrivning
Innehåller
PTFE-belagd uppsamlare, stoppbrickstork
Kräver
Vakuumpump
FreeZone 12L konsolfrystorkare med stoppbricka Torktumlare är designade för lyofilisering av måttliga till stora mängder och för att stoppa flaskor eller serumflaskor under vakuum. Ny Lyo-Works™ OS ger flexibilitet och bekvämlighet i en lättanvänd pekskärmsskärm. Dina prover är skyddade med fjärravisering och datainspelning.
- Upprättstående uppsamlingsslinga i rostfritt stål rymmer 12L is före avfrostning
- -50° C-kollektor är lämplig för vattenhaltiga prover
- Miljövänligt HCFC/CFC-fritt kylsystem
- Intern spole maximerar ångfångningseffektiviteten
- PTFE-belagda solfångare som tillval tål korrosiva föreningar
- Lyo-Works OS ger en realtidsvisning av kollektortemperatur och vakuumnivå
- 5-tums pekskärm i fullfärg
- Flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
- Frivillig End-Zone™ slutpunktsdetektion för kolvfrystorkning
- One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
- Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
- Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
- Frontfönster gör övervakning av vakuumpumpolja problemfri
- FreeZone exklusiva funktioner skyddar din vakuumpump från kostsamma skador
- Vakuumbrytarventil släpper in luft i systemet när strömmen till frystorken eller vakuumpumpen är avstängd i mer än 5 minuter. En fuktsensor förhindrar kylning eller vakuumstart när fukt upptäcks i avloppsledningen. Vakuumpumpen stängs automatiskt av när en läcka förekommer vid första neddragning eller under körning
- Har varmgasavfrostning, sidomonterad USB port och bakmonterad Ethernet-anslutning
- Konsolen ger invändigt utrymme för en vakuumpump (säljs separat)
FreeZone Stopping Tray Tork ger exakt kontroll och programflexibilitet för konsekvent prestanda.
- Tre stycken 16,5 x 12 tum temperaturkontrollerade (± 1° C), justerbara hyllor med provtemperatursensorer ger upp till 594 kvadrattum hyllutrymme
- Cirkulerande vätska i hyllor varierar från -40 och +40° C
- Miljövänligt HCFC/CFC-fritt kylsystem
- Inbyggd pneumatisk mekanism stoppar behållare på alla tre hyllorna
- 1/8 tum OD-återfyllningsport inför inert gas i kammaren, vilket skyddar prover från atmosfärisk fukt och föroreningar
Vakuumpump med en slagvolym på minst 163L/min. och frystorka glasvaror (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230V, 50Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Frystork/Lyophilizer |
| Kapacitet (metrisk) | 12 L (före upptining) |
| Antal hyllor | 3 |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C |
| Temperaturområde (engelska) | -58 °C |
| Material | Stål |
| Certifikat och efterlevnad | UL, CAN/CSA, CE |
| Inkluderar | PTFE-belagd uppsamlare, stoppbrickstork |
| Djup (engelska) | 29,6 tum. |
| Djup (metriskt) | 75.1 cm |
| Visa mer |