Läs mer
Labconco™ FreeZone™ 12L -°84 C Konsol frystorkar
BIOPHARMA
Produktkod. 15712837 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Pluggtyp:
Schuko
Inkluderar:
PTFE-belagd uppsamlare
Uppsamlare i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15712837
Brand: Labconco™ 711212030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
PTFE-belagd uppsamlare
Kräver
Torktillbehör, vakuumpump, glas, adaptrar
FreeZone™ 12L konsolfrystorkar är designade för att lyofilisera måttliga till stora provmängder eller många små behållare. Ny Lyo-Works™ OS ger flexibilitet och bekvämlighet i en lättanvänd pekskärmsskärm. Dina prover är skyddade med fjärravisering och datainspelning.
  • Upprättstående uppsamlingsslinga i rostfritt stål rymmer 12L is före avfrostning
  • -84 °C uppsamlare är lämplig för prover med låg eutektisk punkt inklusive acetonitril
  • Miljövänligt HCFC/CFC-fritt kylsystem
  • Intern spole maximerar ångfångningseffektiviteten
  • PTFE-belagda solfångare som tillval tål korrosiva föreningar
  • Funktioner inkluderar varmgasavfrostning, sidomonterad USB port och bakmonterad Ethernet-anslutning. Konsolen ger invändigt utrymme för vakuumpump och rymmer FreeZone™ Stopparande bricktork (pump och bricktork säljs separat)
  • Lyo-Works OS ger realtidsvisning av kollektortemperatur och vakuumnivå
  • 5-tums pekskärm i fullfärg
  • Flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
  • Frivillig End-Zone™ slutpunktsdetektion för kolvfrystorkning
  • One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
  • Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
  • Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
  • Frontfönster gör övervakning av vakuumpumpolja problemfri
  • FreeZone™ exklusiva funktioner skyddar din vakuumpump från kostsamma skador: En vakuumbrytarventil släpper in luft i systemet när strömmen till frystorken eller vakuumpumpen är avstängd i mer än 5 minuter. En fuktsensor förhindrar kylning eller vakuumstart när fukt upptäcks i avloppsledningen. Vakuumpumpen stängs automatiskt av när en läcka förekommer vid första neddragning eller under körning.
  • Tillvalen inkluderar: tömningsventil för att isolera vakuumpumpen från frystorken och inbyggd minivakuumtorkkammare i rostfritt stål med kontroll till +60 °C
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98L/min, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230V, 50Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Frystork/Lyophilizer
Kapacitet (metrisk) 12 L (före upptining)
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -84 °C
Temperaturområde (engelska) -119 °C
Material Stål
Certifikat och efterlevnad UL, CAN/CSA, CE
Inkluderar PTFE-belagd uppsamlare
Djup (engelska) 29,6 tum.
Djup (metriskt) 75.1 cm
Bredd (engelska) 31,8 tum
Bredd (metrisk) 80.7 cm
Höjd (engelska) 36,6 tum
Höjd (metrisk) 92.9 cm
Pluggtyp Schuko
Spänning 230 V
Frekvens 60 Hz
Fraktvikt (engelska) 320 lb.
Fraktvikt (metrisk) 145.14 kg