Läs mer
Labconco FreeZone 12L konsol frystork
Produktkod. 17990170 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
PTFE-spole och uppsamlarkammare
Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C
-84 °C
Inkluderar:
Avluftningsventil
Avluftningsventil, minikammare
Avluftningsventil, stoppbrickstork
Torkar för stoppbrickor
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Temperaturområde (metriskt) Inkluderar
17990170 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare -84 °C Avluftningsventil, minikammare
17921040 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare -50 °C Torkar för stoppbrickor
17971040 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare -50 °C Avluftningsventil
17981040 PTFE-spole och uppsamlarkammare -50 °C Torkar för stoppbrickor
17951050 PTFE-spole och uppsamlarkammare -50 °C Avluftningsventil, stoppbrickstork
17900180 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare -84 °C -
17950150 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare -84 °C Avluftningsventil
17910160 PTFE-spole och uppsamlarkammare -84 °C -
17980170 PTFE-spole och uppsamlarkammare -84 °C Avluftningsventil
17910140 PTFE-spole och uppsamlarkammare -84 °C Avluftningsventil, minikammare
17971050 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare -84 °C Torkar för stoppbrickor
17901040 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare -84 °C Avluftningsventil, stoppbrickstork
17961040 PTFE-spole och uppsamlarkammare -84 °C Torkar för stoppbrickor
17981050 PTFE-spole och uppsamlarkammare -84 °C Avluftningsventil, stoppbrickstork
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17990170 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 711211290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367505.00 SEK
    265968.70 SEK / 1 enheter
    Save 101536.30 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
FreeZone Konsolfrystorkar är utformade för att lyofilisera måttliga till stora provmängder eller många små behållare. Konsolen har ett frontfönster, invändigt utrymme för en vakuumpump och plats för en stor torktumlare.
  • Spolen rymmer 12 liter is före avfrostning
  • Det hk HCFC/CFC-fria kylsystemet kyler uppsamlaren till -50° C (-58° F), lämplig för vattenhaltiga prover.
  • Inkluderar en stoppbrickstork med uppvärmda och kylda hyllor, vakuumutlösningsventilkontroll, stoppknopp och mer.
  • Lyo-Works™ OS ger en realtidsvisning av kollektortemperatur, vakuumnivå och tillval End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
  • Stor, intuitiv 5-tums kapacitiv pekskärm i fullfärg för enkel användning.
  • Håll kontakten
  • Visa provdata i realtid
  • Få konsekventa resultat av hög kvalitet
  • Gör utmanande prover enkelt
Specifikationer
Typ Konsol frystork
Kapacitet (metrisk) 12 L
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -84 °C
Material Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Inkluderar Avluftningsventil, minikammare
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V