Läs mer
Labconco™ FreeZone™ 18L -°50 C konsolfrystorkare, spolningsventil
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Beskrivning
Innehåller
PTFE-belagd uppsamlare, spolventil
Kräver
Torktillbehör, vakuumpump, glas, adaptrar
FreeZone™ 18L konsolfrystorkar är designade för att lyofilisera måttliga till stora provmängder eller många små behållare. Ny Lyo-Works™ OS ger flexibilitet och bekvämlighet i en lättanvänd pekskärmsskärm. Dina prover är skyddade med fjärravisering och datainspelning.
- Upprättstående uppsamlingsslinga av rostfritt stål rymmer 18L is före avfrostning
- -50 °C uppsamlare är lämplig för vattenhaltiga prover
- Miljövänligt HCFC/CFC-fritt kylsystem
- Intern spole maximerar ångfångningseffektiviteten
- PTFE-belagda solfångare som tillval tål korrosiva föreningar
- Funktioner inkluderar varmgasavfrostning, sidomonterad USB port och bakmonterad Ethernet-anslutning. Konsolen ger invändigt utrymme för vakuumpump och rymmer FreeZone™ Stopparande bricktork (pump och bricktork säljs separat)
- Lyo-Works OS ger realtidsvisning av kollektortemperatur och vakuumnivå
- 5-tums pekskärm i fullfärg
- Flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
- Frivillig End-Zone™ slutpunktsdetektion för kolvfrystorkning
- One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
- Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
- Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
- Frontfönster gör övervakning av vakuumpumpolja problemfri
- FreeZone™ exklusiva funktioner skyddar din vakuumpump från kostsamma skador: En vakuumbrytarventil släpper in luft i systemet när strömmen till frystorken eller vakuumpumpen är avstängd i mer än 5 minuter. En fuktsensor förhindrar kylning eller vakuumstart när fukt upptäcks i avloppsledningen. Vakuumpumpen stängs automatiskt av när en läcka förekommer vid första neddragning eller under körning.
- Inkluderar en avluftningsventil för att isolera vakuumpumpen från frystorken
- Andra alternativ inkluderar: inbyggd minivakuumtorkkammare i rostfritt stål med kontroll till +60 °C
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98L/min, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230V, 50Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Frystork/Lyophilizer |
| Kapacitet (metrisk) | 18 L (före upptining) |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C |
| Temperaturområde (engelska) | -58 °F |
| Material | Stål |
| Certifikat och efterlevnad | UL, CAN/CSA, CE |
| Inkluderar | PTFE-belagd uppsamlare, spolventil |
| Djup (engelska) | 29,6 tum. |
| Djup (metriskt) | 75.1 cm |
| Visa mer |