Läs mer
Labconco FreeZone 18L konsol frystork
Produktkod. 17991050 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
PTFE-spole och uppsamlarkammare
Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Inkluderar:
Avluftningsventil
Avluftningsventil, konsol
Avluftningsventil, minikammare
Avluftningsventil, minikammare, konsoltork
Avluftningsventil, stoppbrickstork
Konsoltorktumlare
Torkar för stoppbrickor
Torktumlare, avluftningsventil
Trösta
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Inkluderar
17991050 PTFE-spole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, stoppbrickstork
17940140 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, stoppbrickstork
17950140 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, konsol
17910170 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, minikammare, konsoltork
17970140 PTFE-spole och uppsamlarkammare Trösta
17920170 PTFE-spole och uppsamlarkammare Avluftningsventil
17920190 PTFE-spole och uppsamlarkammare Avluftningsventil, minikammare
17941040 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare Konsoltorktumlare
17901060 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare Torktumlare, avluftningsventil
17961050 PTFE-spole och uppsamlarkammare Torkar för stoppbrickor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17991050 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 701822190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    803585.00 SEK
    569338.23 SEK / Paket med 1
    Save 234246.77 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
FreeZone Konsolfrystorkar är utformade för att lyofilisera måttliga till stora provmängder eller många små behållare. Konsolen har ett frontfönster, invändigt utrymme för en vakuumpump och plats för en facktork i full storlek.
  • Rostfritt stål eller PTFE-spole rymmer 18 liter is innan avfrostning.
  • Det hp HCFC/CFC-fria kylsystemet kyler uppsamlaren
  • Inkluderar en stoppbrickstork med uppvärmda och kylda hyllor, vakuumutlösningsventilkontroll, stoppknopp och mer.
  • Lyo-Works™ OS ger en realtidsvisning av kollektortemperatur, vakuumnivå och tillval End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
  • Stor, intuitiv 5-tums kapacitiv pekskärm i fullfärg för enkel användning.
  • Håll kontakten
  • Visa provdata i realtid
  • Få konsekventa resultat av hög kvalitet
  • Gör utmanande prover enkelt
Specifikationer
Typ Konsol frystork
Kapacitet (metrisk) 18 L
Antal hyllor 3
Temperaturområde (metriskt) -50 °C
Material PTFE-spole och uppsamlarkammare
Inkluderar Avluftningsventil, stoppbrickstork
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V