Läs mer
Labconco™ FreeZone™ 2,5l -°84 C bänkfrystorkar, 230 V modeller
BIOPHARMA
Produktkod. 15782797 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Pluggtyp:
Schuko
Inkluderar:
Obelagd uppsamlare i rostfritt stål
PTFE-belagd rostfri stål-samlare
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Inkluderar Förpackningsstorlek
15782797 Schuko Obelagd uppsamlare i rostfritt stål Varje
15702807 Schuko PTFE-belagd rostfri stål-samlare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15782797 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 710201030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157790.00 SEK
    121414.09 SEK / Paket med 1
    Save 36375.91 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kräver
Torktillbehör, vakuumpump, glas, adaptrar
FreeZone 2,5l bänkfrystorkare är designade för att Lyofilisera lätt provbelastning. Den kompakta designen är idealisk för laboratorium med begränsad golvyta. Nya Lyo-Works™ OS ger flexibilitet och bekvämlighet i en lättanvänd pekskärmsskärm. Prover skyddas med fjärravisering och datainspelning.
FreeZone 2,5l bänkfrystorkare är designade för att Lyofilisera lätt provbelastning. Den kompakta designen är idealisk för laboratorium med begränsad golvyta. Nya Lyo-Works™ OS ger flexibilitet och bekvämlighet i en lättanvänd pekskärmsskärm. Prover skyddas med fjärravisering och datainspelning.
  • Upprättstående uppsamlingsslinga i rostfritt stål rymmer 2,5 liter is före avfrostning
  • −84°C-uppsamlaren är lämplig för prover med låg eutektisk punkt inklusive acetonitril
  • Funktioner inkluderar varmgasavfrostning, sidomonterad USB-port och bakmonterad Ethernet-anslutning
  • Miljövänligt HCFC/CFC-fritt kylsystem
  • Intern spole maximerar ångfångningseffektiviteten
  • PTFE-belagda solfångare som tillval tål korrosiva föreningar
  • Lyo-Works OS ger en realtidsvisning av uppsamlaretemperatur och vakuumnivå
  • 5-tums pekskärm i fullfärg
  • Flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
  • Valfri End-Zone™ slutpunktsdetektion för kolvfrystorkning
  • One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
  • Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
  • Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
  • FreeZone exklusiva funktioner skyddar din vakuumpump från kostsamma skador: En vakuumbrytarventil släpper in luft i systemet när strömmen till frystorken eller vakuumpumpen är avstängd i mer än 5 minuter. En fuktsensor förhindrar kylning eller vakuumstart när fukt upptäcks i avloppsledningen. Vakuumpumpen stängs av automatiskt när en läcka förekommer vid första neddragning eller under körning
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 liter/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej)
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230 V, 50 Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Frystork/Lyophilizer
Kapacitet (metrisk) 2,5 l (före upptining)
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -84 °C
Temperaturområde (engelska) -119 °C
Material Stål
Certifikat och efterlevnad UL, CAN/CSA, CE
Inkluderar Obelagd uppsamlare i rostfritt stål
Djup (engelska) 24,5 tum
Djup (metriskt) 62.2 cm
Bredd (engelska) 14,5 tum
Bredd (metrisk) 36.83 cm
Höjd (engelska) 16,9 tum
Höjd (metrisk) 42.92 cm
Amperage 10 A
Pluggtyp Schuko
Spänning 230 V
Frekvens 60 Hz
Fraktvikt (engelska) 133 lb.
Fraktvikt (metrisk) 60.32 kg