Läs mer
Labconco™ FreeZone™ 2,5l -°84 C bänkfrystorkar, 230 V modeller
BIOPHARMA
Produktkod. p-7079223 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Schuko, Obelagd uppsamlare i rostfritt stål, Varje
Pluggtyp:
Schuko
Inkluderar:
Obelagd uppsamlare i rostfritt stål
PTFE-belagd uppsamlare i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15782797
Brand: Labconco™ 710201030
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
Torktillbehör, vakuumpump, glas, adaptrar
FreeZone 2,5l bänkfrystorkare är designade för att Lyofilisera lätt provbelastning. Den kompakta designen är idealisk för laboratorium med begränsad golvyta. Nya Lyo-Works™ OS ger flexibilitet och bekvämlighet i en lättanvänd pekskärmsskärm. Prover skyddas med fjärravisering och datainspelning.
FreeZone 2,5l bänkfrystorkare är designade för att Lyofilisera lätt provbelastning. Den kompakta designen är idealisk för laboratorium med begränsad golvyta. Nya Lyo-Works™ OS ger flexibilitet och bekvämlighet i en lättanvänd pekskärmsskärm. Prover skyddas med fjärravisering och datainspelning.
  • Upprättstående uppsamlingsslinga i rostfritt stål rymmer 2,5 liter is före avfrostning
  • −84°C-uppsamlaren är lämplig för prover med låg eutektisk punkt inklusive acetonitril
  • Funktioner inkluderar varmgasavfrostning, sidomonterad USB-port och bakmonterad Ethernet-anslutning
  • Miljövänligt HCFC/CFC-fritt kylsystem
  • Intern spole maximerar ångfångningseffektiviteten
  • PTFE-belagda solfångare som tillval tål korrosiva föreningar
  • Lyo-Works OS ger en realtidsvisning av uppsamlaretemperatur och vakuumnivå
  • 5-tums pekskärm i fullfärg
  • Flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
  • Valfri End-Zone™ slutpunktsdetektion för kolvfrystorkning
  • One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
  • Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
  • Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
  • FreeZone exklusiva funktioner skyddar din vakuumpump från kostsamma skador: En vakuumbrytarventil släpper in luft i systemet när strömmen till frystorken eller vakuumpumpen är avstängd i mer än 5 minuter. En fuktsensor förhindrar kylning eller vakuumstart när fukt upptäcks i avloppsledningen. Vakuumpumpen stängs av automatiskt när en läcka förekommer vid första neddragning eller under körning
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 liter/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej)
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230 V, 50 Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Frystork/Lyophilizer
Kapacitet (metrisk) 2,5 l (före upptining)
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -84 °C
Temperaturområde (engelska) -119 °C
Material Stål
Certifikat och efterlevnad UL, CAN/CSA, CE
Inkluderar Obelagd uppsamlare i rostfritt stål
Djup (engelska) 24,5 tum
Djup (metriskt) 62.2 cm
Bredd (engelska) 14,5 tum
Bredd (metrisk) 36.83 cm
Höjd (engelska) 16,9 tum
Höjd (metrisk) 42.92 cm
Amperage 10 A
Pluggtyp Schuko
Spänning 230 V
Frekvens 60 Hz
Fraktvikt (engelska) 133 lb.
Fraktvikt (metrisk) 60.32 kg
Produkttitel
Labconco™ FreeZone™ 2,5l -°84 C bänkfrystorkar, 230 V modeller >