Läs mer
Labconco FreeZone 2,5l bänkfrystork
Produktkod. 17900160 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
PTFE-spole och uppsamlarkammare
Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C
-84 °C
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Temperaturområde (metriskt)
17900160 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare -50 °C
17900150 PTFE-spole och uppsamlarkammare -50 °C
17950170 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare -84 °C
17930170 PTFE-spole och uppsamlarkammare -84 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17900160 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 700201090
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
FreeZone Benchtop frystorkar är designade för att Lyofilisera lätt provbelastning. Den kompakta designen är idealisk för laboratorium med begränsad golvyta. Den upprättstående uppsamlingsspolen i rostfritt stål rymmer 2,5 liter is före avfrostning.
  • Det enda 1/3 hk HCFC/CFC-fria kylsystemet kyler uppsamlaren till -50°C (-58°F), lämplig för vattenhaltiga prover.
  • Lyo-Works™ OS ger en realtidsvisning av uppsamlaretemperatur, vakuumnivå och valfri End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
  • Stor, intuitiv 5-tums kapacitiv pekskärm i fullfärg för enkel användning
  • Håll kontakten
  • Visa provdata i realtid
  • Få konsekventa resultat av hög kvalitet
  • Gör utmanande prover enkelt
Specifikationer
Typ Bänk frystork
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -50 °C
Material Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V