Läs mer
Labconco FreeZone 2,5l bänkfrystork
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Material:
PTFE-spole och uppsamlarkammare
Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C
-84 °C
Beskrivning
- Det enda 1/3 hk HCFC/CFC-fria kylsystemet kyler uppsamlaren till -50°C (-58°F), lämplig för vattenhaltiga prover.
- Lyo-Works™ OS ger en realtidsvisning av uppsamlaretemperatur, vakuumnivå och valfri End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
- Stor, intuitiv 5-tums kapacitiv pekskärm i fullfärg för enkel användning
- Håll kontakten
- Visa provdata i realtid
- Få konsekventa resultat av hög kvalitet
- Gör utmanande prover enkelt
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bänk frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 2.5 L |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | -84 °C |
| Material | PTFE-spole och uppsamlarkammare |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |