Läs mer
Labconco FreeZone 2,5l bänkfrystork
Produktkod. 17950170 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
PTFE-spole och uppsamlarkammare
Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Temperaturområde (metriskt):
-84 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Temperaturområde (metriskt)
17950170 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare -84 °C
17930170 PTFE-spole och uppsamlarkammare -84 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17950170 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 710201090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167785.00 SEK
    121414.09 SEK / Paket med 1
    Save 46370.91 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
FreeZone Benchtop frystorkar är designade för att Lyofilisera lätt provbelastning. Den kompakta designen är idealisk för laboratorium med begränsad golvyta. Den upprättstående uppsamlingsspolen i rostfritt stål rymmer 2,5 liter is före avfrostning.
  • Det enda 1/3 hk HCFC/CFC-fria kylsystemet kyler uppsamlaren till -50°C (-58°F), lämplig för vattenhaltiga prover.
  • Lyo-Works™ OS ger en realtidsvisning av uppsamlaretemperatur, vakuumnivå och valfri End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
  • Stor, intuitiv 5-tums kapacitiv pekskärm i fullfärg för enkel användning
  • Håll kontakten
  • Visa provdata i realtid
  • Få konsekventa resultat av hög kvalitet
  • Gör utmanande prover enkelt
Specifikationer
Typ Bänk frystork
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -84 °C
Material Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V