Läs mer
Labconco FreeZone 4,5 L bänkfrystork
Produktkod. 17920180 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material:
PTFE-spole och uppsamlarkammare
Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Temperaturområde (metriskt):
-105 °C
-84 °C
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Temperaturområde (metriskt)
17920180 PTFE-spole och uppsamlarkammare -105 °C
17960190 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare -84 °C
17940170 PTFE-spole och uppsamlarkammare -84 °C
17920140 Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare -105 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17920180 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 720402090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232830.00 SEK
    179155.05 SEK / Paket med 1
    Save 53674.95 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
FreeZone Bänkfrystorkar är designade för att lyofilisera lätt till måttlig provbelastning. Den kompakta designen är idealisk för laboratorium med begränsad golvyta. Den upprättstående uppsamlingsspolen i rostfritt stål rymmer 4,5 liter is före avfrostning.
  • Det hp HCFC/CFC-fria kylsystemet kyler uppsamlaren
  • Lämplig för vattenhaltiga prover.
  • Lyo-Works™ OS ger en realtidsvisning av kollektortemperatur, vakuumnivå och tillval End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
  • Stor, intuitiv 5-tums kapacitiv pekskärm i fullfärg för enkel användning.
  • Håll kontakten
  • Visa provdata i realtid
  • Få konsekventa resultat av hög kvalitet
  • Gör utmanande prover enkelt
Specifikationer
Typ Bänk frystork
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -105 °C
Material PTFE-spole och uppsamlarkammare
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V