Läs mer
Labconco FreeZone 4,5 L bänkfrystork
Produktkod. p-200008289 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Material:
PTFE-spole och uppsamlarkammare
Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Temperaturområde (metriskt):
-105 °C
-50 °C
-84 °C
Produktkod. 17940160
Brand: Labconco 700401090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
FreeZone Bänkfrystorkar är designade för att lyofilisera lätt till måttlig provbelastning. Den kompakta designen är idealisk för laboratorium med begränsad golvyta. Den upprättstående uppsamlingsspolen i rostfritt stål rymmer 4,5 liter is före avfrostning.
  • Det hp HCFC/CFC-fria kylsystemet kyler uppsamlaren
  • Lämplig för vattenhaltiga prover.
  • Lyo-Works™ OS ger en realtidsvisning av kollektortemperatur, vakuumnivå och tillval End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
  • Stor, intuitiv 5-tums kapacitiv pekskärm i fullfärg för enkel användning.
  • Håll kontakten
  • Visa provdata i realtid
  • Få konsekventa resultat av hög kvalitet
  • Gör utmanande prover enkelt
Specifikationer
Typ Bänk frystork
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -50 °C
Material Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V