Läs mer
Labconco™ FreeZone™ 4,5 l -°105 C Bänkfrystorkar, 230 V modeller
BIOPHARMA
Produktkod. 15752847 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Pluggtyp:
Schuko
Inkluderar:
Obelagd uppsamlare i rostfritt stål
PTFE-belagd rostfri stål-samlare
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Inkluderar unitSize
15752847 Schuko Obelagd uppsamlare i rostfritt stål Varje
15772847 Schuko PTFE-belagd rostfri stål-samlare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15752847 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 720401030
Innehåller
Uppsamlare i rostfritt stål
Kräver
Torktillbehör, vakuumpump, glas, adaptrar
FreeZone 4,5 liters bänkfrystorkar är designade för att Lyofilisera lätt till måttlig provbelastning. Den kompakta designen är idealisk för laboratorium med begränsad golvyta. Nya Lyo-Works™ OS ger flexibilitet och bekvämlighet i en lättanvänd pekskärmsskärm.
  • Upprättstående uppsamlingsslinga i rostfritt stål rymmer 4,5 liter is före avfrostning
  • −105°C (− 157°F) vid 60 Hz eller− 102°C (− 152°F) vid 50 Hz uppsamlare är lämplig för prover med låg eutektisk punkt inklusive acetonitril och utspädd metanol och etanol
  • Funktioner inkluderar varmgasavfrostning, sidomonterad USB-port och bakmonterad Ethernet-anslutning
  • Miljövänligt HCFC/CFC-fritt kylsystem
  • Intern spole maximerar ångfångningseffektiviteten
  • PTFE-belagda solfångare som tillval tål korrosiva föreningar
  • Lyo-Works OS ger en realtidsvisning av uppsamlaretemperatur och vakuumnivå
  • 5-tums pekskärm i fullfärg
  • Flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
  • Valfri End-Zone™ slutpunktsdetektion för kolvfrystorkning
  • One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
  • Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
  • Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
  • FreeZone exklusiva funktioner skyddar din vakuumpump från kostsamma skador: En vakuumbrytarventil släpper in luft i systemet när strömmen till frystorken eller vakuumpumpen är avstängd i mer än 5 minuter. En fuktsensor förhindrar kylning eller vakuumstart när fukt upptäcks i avloppsledningen. Vakuumpumpen stängs automatiskt av när en läcka förekommer vid första neddragning eller under körning
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 liter/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230 V, 50 Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Frystork/Lyophilizer
Kapacitet (metrisk) 4,5 l (före upptining)
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -105 °C
Temperaturområde (engelska) -157 °F
Material Stål
Certifikat och efterlevnad UL, CAN/CSA, CE
Inkluderar Obelagd uppsamlare i rostfritt stål
Djup (engelska) 26,5 tum
Djup (metriskt) 67.3 cm
Bredd (engelska) 22,5 tum
Bredd (metrisk) 57.1 cm
Höjd (engelska) 18,5 tum
Höjd (metrisk) 46.5 cm
Amperage 10 A
Pluggtyp Schuko
Spänning 230 V
Frekvens 60 Hz
Fraktvikt (engelska) 172 lb.
Fraktvikt (metrisk) 78 kg