Läs mer
Labconco™ FreeZone™ 4,5l -°50 C bänkfrystorkar, 230 V modeller
BIOPHARMA
Produktkod. 15772727 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Pluggtyp:
Schuko
Inkluderar:
Obelagd uppsamlare i rostfritt stål
PTFE-belagd uppsamlare i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Inkluderar unitSize
15772727 Schuko Obelagd uppsamlare i rostfritt stål Varje
15782727 Schuko PTFE-belagd uppsamlare i rostfritt stål -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15772727 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 700401030
Innehåller
Uppsamlare i rostfritt stål
Kräver
Torktillbehör, vakuumpump, glas, adaptrar
FreeZone 4,5 liters bänkfrystorkar är designade för att Lyofilisera lätt till måttlig provbelastning. Den kompakta designen är idealisk för laboratorium med begränsad golvyta. Nya Lyo-Works™ OS ger flexibilitet och bekvämlighet i en lättanvänd pekskärmsskärm.
  • Upprättstående uppsamlingsslinga i rostfritt stål rymmer 4,5 liter is före avfrostning
  • −50°C-uppsamlaren är lämplig för vattenhaltiga prover
  • Funktioner inkluderar varmgasavfrostning, sidomonterad USB-port och bakmonterad Ethernet-anslutning
  • Miljövänligt HCFC/CFC-fritt kylsystem
  • Intern spole maximerar ångfångningseffektiviteten
  • PTFE-belagda solfångare som tillval tål korrosiva föreningar
  • Lyo-Works OS ger en realtidsvisning av uppsamlaretemperatur och vakuumnivå
  • 5-tums pekskärm i fullfärg
  • Flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
  • Valfri End-Zone™ slutpunktsdetektion för kolvfrystorkning
  • One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
  • Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
  • Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
  • FreeZone exklusiva funktioner skyddar din vakuumpump från kostsamma skador: En vakuumbrytarventil släpper in luft i systemet när strömmen till frystorken eller vakuumpumpen är avstängd i mer än 5 minuter. En fuktsensor förhindrar kylning eller vakuumstart när fukt upptäcks i avloppsledningen. Vakuumpumpen stängs av automatiskt när en läcka förekommer vid första neddragning eller under körning
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 liter/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230 V, 50 Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Frystork/Lyophilizer
Kapacitet (metrisk) 2,5 l (före upptining)
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F
Material Stål
Certifikat och efterlevnad UL, CAN/CSA, CE
Inkluderar Obelagd uppsamlare i rostfritt stål
Djup (engelska) 22,4 tum
Djup (metriskt) 56.8 cm
Bredd (engelska) 41 cm
Bredd (metrisk) 41.9 cm
Höjd (engelska) 18,9 tum
Höjd (metrisk) 48 cm
Amperage 7A
Pluggtyp Schuko
Spänning 230 V
Frekvens 60 Hz
Fraktvikt (metrisk) 49.4 kg