Läs mer
Labconco™ FreeZone™ 6L -°50 C konsolfrystorkar, 230V modeller
BIOPHARMA
Produktkod. 15702737 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Pluggtyp:
Schuko
Inkluderar:
Icke-belagd rostfri stål-samlare
PTFE-belagd rostfri stål-samlare
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Inkluderar unitSize
15702737 Schuko Icke-belagd rostfri stål-samlare Varje
15782737 Schuko PTFE-belagd rostfri stål-samlare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15702737 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 700611030
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Uppsamlare i rostfritt stål
Kräver
Torktillbehör, vakuumpump, glas, adaptrar
FreeZone 6L konsolfrystorkar är designade för att lyofilisera måttliga till stora provmängder eller många små behållare. Ny Lyo-Works™ OS ger flexibilitet och bekvämlighet i en lättanvänd pekskärmsskärm.
Funktioner inkluderar varmgasavfrostning, sidomonterad USB port och bakmonterad Ethernet-anslutning. Konsolen ger invändigt utrymme för en vakuumpump och rymmer FreeZone Stopparande bricktork (pump och bricktork säljs separat).
Dessa modeller erbjuder det bredaste utbudet av inbyggda alternativ inklusive en skalfrys.
  • Upprättstående uppsamlingsslinga i rostfritt stål rymmer 6 liter is före avfrostning
  • -50° C-kollektor är lämplig för vattenhaltiga prover
  • Miljövänligt HCFC/CFC-fritt kylsystem
  • Intern spole maximerar ångfångningseffektiviteten
  • PTFE-belagda solfångare som tillval tål korrosiva föreningar
  • Lyo-Works OS ger en realtidsvisning av kollektortemperatur och vakuumnivå
  • 5-tums pekskärm i fullfärg
  • Flexibel programmering och kontroll av valfria torktillbehör
  • Frivillig End-Zone™ slutpunktsdetektion för kolvfrystorkning
  • One-touch dataloggning och display ger information för att maximera provkvaliteten och minimera körtiden
  • Anpassningsbara inställningar inkluderar språk, tidszon, temperatur och vakuum
  • Varningar och feedback om aktuella driftparametrar kan skickas automatiskt till användarinmatade e-postadresser
  • Frontfönster gör övervakning av vakuumpumpolja problemfri
  • FreeZone exklusiva funktioner skyddar din vakuumpump från kostsamma skador: En vakuumbrytarventil släpper in luft i systemet när strömmen till frystorken eller vakuumpumpen är avstängd i mer än 5 minuter. En fuktsensor förhindrar kylning eller vakuumstart när fukt upptäcks i avloppsledningen. Vakuumpumpen stängs automatiskt av när en läcka förekommer vid första neddragning eller under körning.
  • Alternativen inkluderar: tömningsventil för att isolera vakuumpumpen från frystorken, inbyggd minivakuumtorkkammare i rostfritt stål med kontroll till +60° C, och inbyggd skalfrys med rostfritt stålbad som inkluderar HCFC/CFC-fritt kylsystem som kan kyla värmeöverföringslösningen till -40° C
Vakuumpump med en slagvolym på minst 98 liter/minut, torktillbehör och frystorkat glas (om inte bulkfrystorkning) krävs (ingår ej).
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230 V, 50 Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Frystork/Lyophilizer
Kapacitet (metrisk) 8 L (före upptining)
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F
Material Stål
Certifikat och efterlevnad UL, CAN/CSA, CE
Inkluderar Icke-belagd rostfri stål-samlare
Djup (engelska) 29,6 tum.
Djup (metriskt) 75.1 cm
Bredd (engelska) 31,8 tum
Bredd (metrisk) 80.7 cm
Höjd (engelska) 36,6 tum
Höjd (metrisk) 92.9 cm
Amperage 8A
Pluggtyp Schuko
Spänning 230 V
Frekvens 60 Hz
Fraktvikt (engelska) 255 lb.
Fraktvikt (metrisk) 115.7 kg